Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Millenia
Code produit 12642743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Verres transparents, monture noire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12642743 Verres transparents, monture noire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12642743 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1002781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.59€
    12.95€ / 1 pièces
    Économisez 12.64€
    49% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Monture légère, équilibrée pour l’ajustement, le confort et la protection.
  • Pour un usage général et une protection contre les chocs (45 m/s)
  • Conviennent aux travaux mécaniques : broyage, tournage, meulage, etc.
  • Les verres en polycarbonate offrent une protection UV de 99,9 % jusqu’à 380 nm
  • Protection contre l’apparition de buée
  • Ajustement équilibré
  • Dispositif de retenue Flexicord réglable et à ouverture
  • Conception unique de verres courbes à base 9
  • Excellentes qualités optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Catégorie EPI CE :2, QA :ISO 9001/2000, Certificat CE :EC 1131, Attestation CE :EC 131
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Transparent
À utiliser avec (application) Usage général et protection contre les chocs (45 m/s), travaux mécaniques comme le broyage, le tournage, le meulage
Couleur de la monture Noir
Comprend Dispositif de retenue Flexicord à ouverture
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Nylon
Protection UV UV400