Learn More
Melford Bouillon Millers LB granulé
Code produit 30018429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018429 500 g 500g
30018428 1 kg 1kg
30018430 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018429 Fournisseur Melford Code fournisseur L24400500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Pour la propagation et le maintien d'E.
Pour la propagation et le maintien d’E.
Pour la propagation et le maintien d'E. Coli. Formule à haute teneur en sel. Biologie moléculaire (niveau).
Dissoudre 25 grammes dans 1 litre d'eau distillée et ajuster le pH à 7,2. Chauffez et agitez fréquemment pour dissoudre complètement. Stériliser à l'autoclave pendant 15 minutes. Matériau spécialement granulé pour réduire la poussière et augmenter le taux de solubilité.
Ingrédients :
Tryptone : 10 g/l
Chlorure de sodium : 10 g/l
Extrait de levure : 5 g/l
Spécification
Quantité 500 g