Description
Millex-GP Syringe Filter Unit for sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions.
- Les ensembles de filtration Millex stériles sont disponibles dans un boîtier plus grand de 33 mm avec membranes en MCE, PVDF ou PES.
- Débit plus rapide : La surface du filtre plus grande augmente le débit et le rendement. Le filtrage des solutions est également facilité car la pression nécessaire pour vider la seringue est réduite.
- Pression de service plus élevée : Les filtres Millex ont une pression maximale de 10,5 bar (150 psig), ce qui signifie que vous pouvez filtrer les solutions plus rapidement qu’auparavant.
- Code couleur : La bande à code couleur sur le boîtier Millex indique clairement quelle membrane se trouve à l’intérieur.
- Fabriqués pour des performances fiables : Les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé à l’aide d’un procédé automatisé. Les mains humaines ne touchent jamais le filtre pendant l’assemblage. Un certificat de qualité inclus dans chaque boîte décrit en détail les normes de qualité de Millipore.
- Choix des membranes : Les filtres Millex sont disponibles avec trois membranes : Membrane Millipore Express™ (PES), esters de cellulose mixtes (MCE) et Durapore (PVDF).
- Offre une combinaison unique de vitesse et six fois moins de liaison protéique que les membranes en PES compétitives. Les filtres Millex-GP sont recommandés pour les solutions de filtration de protéines stériles, les milieux de culture tissulaire, les tampons et les additifs.
Spécification
Spécification
| Code couleur | Vert |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0.22 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 4,5 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Faible liaison protéique, stérilisation de médicaments ou de solutions aqueuses administrées par voie intraveineuse |
| Volume mort (après purge de l’air) | lt; 0,1 ml |
| Matériau de boîtiers | Acrylique modifié |
| Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
| Type de sortie | Raccord Luer-Slip mâle |
| Afficher plus |