Learn More
Merck Ensemble de filtration pour seringue stérile Millex™-GS, MCE, 0,22 μm
BIOPHARMA
Code produit 10497342 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5 cm
3,3 cm
Quantité:
250/boîte
50/Pk.
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Quantité unitSize
10497342 3,3 cm 50/Pk. 50 pièces
10146630 2,5 cm 50/Pk. 50 pièces
10699492 3,3 cm 250/boîte 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10497342 Fournisseur Merck Code fournisseur SLGS033SS
Edge
Conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles. Millex™ Filtres stériles pour seringues : Membranes MCE sont prêtes à l’emploi, lorsqu’ils sont utilisés avec une seringue n’ayant pas été manipulée par une main humaine lors de l’assemblage avec le filtre. Caractéristiques : tailles de pores de 0,22, μ0,45 et 0,80 m ; filtres de qualité médicale disponibles.
Conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles. Millex™ Filtres à seringue stériles : Membranes MCE sont prêtes à l’emploi, lorsqu’ils sont utilisés avec une seringue n’ayant pas été manipulée par une main humaine lors de l’assemblage avec le filtre. Caractérisation 0,22, 0,45 et 0,80 μm  taille de pores ; filtres de grade médical disponibles.
Stérile Millex Les unités de filtration sont disponibles dans un boîtier plus grand de 33 mm avec des membranes en MCE, PVDF ou PES.
Débit plus rapide : La plus grande surface de filtration augmente le débit et le rendement. La filtration des solutions est également simplifiée, car la pression nécessaire pour vider la seringue est réduite.
Pression de fonctionnement plus élevée :
Millex Les filtres ont une pression maximale de boîtier de 10,5 bar (150 psig), ce qui signifie que vous pouvez filtrer les solutions plus rapidement qu'auparavant.
Code couleur :
La bande de couleur sur le Millex Le boîtier indique clairement quelle membrane se trouve à l'intérieur.
Fabriqués pour des performances fiables :
Millex Les filtres sont fabriqués dans un environnement contrôlé selon un processus automatisé. Les mains humaines ne touchent jamais le filtre pendant l’assemblage. Un certificat de qualité inclus dans chaque boîte décrit en détail les normes de qualité de Millipore.
Choix des membranes : Les filtres Millex sont disponibles avec trois membranes : Millipore Express™ membrane (PES), esters de cellulose mixtes (MCE) et Durapore (PVDF).
  • Les filtres Millex-GP sont dotés de caractéristiques Millipore Express (PES) membrane, qui offre une combinaison unique de vitesse et une liaison aux protéines six fois inférieure à celle des membranes PES concurrentes. Les filtres Millex-GP sont recommandés pour les solutions de filtration de protéines stériles, les milieux de culture tissulaire, les tampons et les additifs.
  • Millex filtres avec Durapore™ Les membranes (PVDF) sont les filtres pour seringues présentant la plus faible liaison aux protéines disponibles. Utilisez-les pour filtrer les solutions protéiques. Le 0,2 μLes filtres m sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration.
  • Les filtres Millex-MF sont dotés d’une membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE), qui assure une filtration fiable et à usage général de l’eau ou d’autres solutions aqueuses. Le 0,2 μLes filtres m sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration.Applications : stérilisation des solutions aqueuses, de solvants et de gaz organiques, filtration des protéines de haute valeur ou des composants de petites molécules.
Compliance
Conformité à la norme USP classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques. Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de filtre Filtre à membrane
Matériau (membrane) MCE
Porosité 0,22 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Clarification de l’eau, des tampons ou des solutions aqueuses
Volume mort (après purge de l’air) < 100 μl
Matériau de boîtiers Esters de cellulose mixte (MCE)
Type d’entrée Raccord Luer-Lock femelle
Type de sortie Raccord Luer-Slip mâle
Pression nominale 145 psi
Quantité 50/Pk.
Température (impériale) en fonctionnement 113°F
Température (métrique) en fonctionnement 45°C
Plage de températures (impériale) 113°F
Plage de températures (métrique) 45°C
Matériau de la pointe Acrylique modifié
Type Filtre pour seringue
Volume (métrique) 200 ml
Diamètre (métrique) 3,3 cm