Learn More
Merck Filtre pour seringue Millex™, PES, 0,22 μm
BIOPHARMA
Code produit 11755223 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
13 mm
33 mm
Quantité:
1000/Pk.
100Pack
250/boîte
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du filtre Quantité unitSize
11755223 13 mm 1000/Pk. 1000 pièces
11790453 13 mm 100Pack 100 pièces
10509952 33 mm 250/boîte 250 pièces
10163282 33 mm 1000/Pk. 1000 pièces
10747984 33 mm 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11755223 Fournisseur Merck Code fournisseur SLGPX13NK
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Millex™ Filtre pour seringue PES, 0,22 μm pour éliminer les particules, réduire les rapports signal/bruit et maintenir des lignes de base plates.
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Aperçu des produits non stériles Millex™ Filtres à seringue avec membrane PES :
  • Non stérile Millex™ filtres à seringue avec Millipore Express™ La membrane PLUS en polyéthersulfone (PES) assure une filtration rapide des solutions aqueuses et des solutions organiques douces.
  • Faible liaison protéique pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération.
  • Le boîtier en polypropylène offre de faibles niveaux de matières extractibles et une large compatibilité chimique.
Applications :
  • Filtration des tampons, clarification des solutions aqueuses
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / lisse Luer mâle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code couleur Vert
Connecteurs Raccord Luer-Slip mâle
Jetable Usage unique
Type de filtre Filtre pour seringue
À utiliser avec (équipement) Seringue
Matériau Polypropylène
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,22 μm
Volume d’échantillon 10 mL
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons pour l’analyse
Matériau de boîtiers Polypropylène
Hydrophobicité Hydrophile
Type d’entrée Raccord Luer-Slip mâle
Type de sortie Raccord Luer-Slip mâle
Quantité 1000/Pk.
Type Filtre pour seringue
Volume (métrique) < 10 mL
Diamètre (métrique) 13 mm
Diamètre (métrique) du filtre 13 mm