Learn More
MilliporeSigma Millicell™ Hémocytomètre jetable
Description
L’hémocytomètre Millicell™ jetable sert à compter manuellement les cellules. Il se compose d’une chambre fermée à motif de surface avec deux ou quatre ports pour l’injection d’échantillons. Comptez les cellules de la même manière que vous le faites avec la chambre de comptage améliorée de Neubauer.
La chambre de comptage améliorée de Neubauer se compose de 9 grands carrés, chacun mesurant 1 x 1 mm. Chaque carré a un volume total de 0,1 mm3. Les cellules sont réparties sur 3 x 3 grands carrés, chacun mesurant 1 mm de longueur d’arête et une surface de 1 mm2.
Avec l’hémocytomètre Millicell™ jetable, vous injectez 10 μL d’échantillon, coloré ou non, dans la chambre désirée.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hémacytomètre |
| Grid Type | Neubauer amélioré |
| À utiliser avec (application) | Comptage de cellules |
| Comprend | 2 chambres/lame |