Learn More
MilliporeSigma Millicell™ ERS Voltohmètre numérique 3.0
Code produit 18844620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
0/1 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
18844620 0/1 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18844620 Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur MERS03000
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Millicell Système de Résistance Électrique mesure de manière fiable le potentiel transmembranaire et la résistance des cellules endothéliales/épithéliales en culture.
  • Mesure de manière fiable le potentiel membranaire et la résistance des cellules épithéliales et endothéliales en culture
  • Mesure qualitativement la santé des monocouches cellulaires et la confluence cellulaire
  • Une plaque Electroless Nickel Immersion Gold (ENIG) sur chaque extrémité d’électrode à face externe mesure la tension
  • La taille réduite des électrodes permet de mesurer facilement la tension transépithéliale et la résistance des cellules cultivées sur des membranes microporeuses
  • Il est livré avec le Voltohmmètre, une électrode réglable standard, un Wi-Fi USB dongle, un câble d’alimentation, un dispositif de vérification et un abonnement d’essai gratuit de 6 mois au Millicell™ compte Cloud.
  • Chaque instrument est compatible avec la batterie mais ne peut fonctionner qu’avec AC l’alimentation murale en l’absence de batterie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Voltohmmètre numérique
Tension 0/1 V
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.