Learn More
Merck Flacon de culture cellulaire à 3 couches Millicell HY
Flacon de culture cellulaire stérile, à haut rendement et à plusieurs couches. Le flacon de culture cellulaire à 3 couches HY de Millicell offre un environnement de croissance de qualité uniforme sur toutes les couches, avec le même volume de milieux dans chaque couche.
Marque: Merck PFHYS0616
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Constance, hauts rendements cellulaires et viabilité
- Mêmes conditions de support (volume par unité de surface) que les flacons en T traditionnels
- Conditions de culture uniformes sans fuite de milieux ou débordement entre les couches
Spécification
Verre | |
222 mm | |
16 | |
De 4° à 37°C | |
Stérile |
32 mm | |
3 couches | |
2/Paquet | |
12 cm |