Learn More
Merck Plateaux récepteurs Millicell™
Code produit 10347753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
1
24
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Conditionnement
10347753 1 5 pièces
10052523 24 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10347753 Fournisseur Merck Code fournisseur PSSW010R5
Expédition estimée: 14-01-2027
Avec couvercle
Conçues favoriser l’adhérence, la croissance et la différenciation cellulaires pour une grande variété d’applications
  • Le plateau de chargement à 24 puits intègre une conception de puits en poire pour réduire l’incidence des bulles d’air qui peuvent se former sous la membrane pendant l’assemblage de la plaque, de sorte que les monocouches de cellules reçoivent les nutriments appropriés
  • Le plateau de chargement à puits unique utilise des baffles pour réduire les fuites et la contamination du milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Avec couvercle
Forme du fond Flat
Capacité (métrique) 22 to 28 mL
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Forme Circulaire
Stérilité Stérile
Traitement de surface Untreated
Type Plateau récepteur
Nombre de puits 1
Comprend Couvercle, plateau récepteur à un puits
Porosité 5μm
Hauteur (métrique) 18.42 mm