Learn More
Merck Kit de filtration jetable MILICUP™-FLEX, 47 mm
Code produit 16437545 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jetable:
Usage limité
Usage unique
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jetable unitSize
16437545 Usage limité 1 kit
16447545 Usage unique 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16437545 Fournisseur Merck Code fournisseur MCFLX4702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit de filtration jetable Millicup™-FLEX associe la commodité de la filtration jetable à la flexibilité et la compatibilité de la verrerie traditionnelle de filtration sous vide.
Le Millicup™ - L'unité de filtration non stérile FLEX, fonctionnant sous vide, allie la commodité de la filtration jetable à la flexibilité et à la compatibilité de la verrerie de filtration sous vide traditionnelle. Avec des composants modulaires résistants aux solvants, l'unité de filtration Millicup-FLEX offre un moyen sûr et efficace de filtrer une variété de solutions aqueuses et organiques, permettant à l'utilisateur de filtrer directement dans des bouteilles de filtration sous vide GL45 avec les membranes à disque de 47 mm de son choix (vendues séparément). La conception sans pince et prête à assembler du système de filtration Millicup-FLEX élimine le besoin de nettoyage avant la filtration. – gain de temps et réduction du risque de contamination des échantillons. Après filtration, l'entonnoir de 250 mL et le collier de support de membrane se déconnectent facilement pour permettre un accès direct à la membrane.
Caractéristiques et avantages :
  • Compatible avec les solvants organiques et aqueux
  • Conception ergonomique et sans pince
  • Réduisent le risque de contamination
  • Filtre directement dans les flacons de stockage à vide
  • Accès facile à la membrane après filtration (membranes vendues séparément)
  • Composants entièrement recyclables
Disponible en 2 versions :
  • Kit de démarrage : 10 entonnoirs avec 2 colliers de support de membrane semi-réutilisables et adaptateurs de tubes à vide (MCFLX4702)
  • Kit à usage unique : 10 entonnoirs avec 10 colliers de support de membrane à usage unique et adaptateurs de tube à vide (MCFLX4710)
Les trois composants du Millicup™ Les unités de filtration FLEX sont entièrement recyclables, minimisant ainsi votre impact environnemental.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent avec adaptateur bleu
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Appareil de filtration sous vide
Matériau Polypropylène
Volume d’échantillon 250 mL
Stérilité Non stérile
Comprend 10 entonnoirs, 2 cols de support et 2 adaptateurs pour tubes à vide
Type de membrane Filtres à disque découpés
Raccord de sortie Flacon universel
Type de sortie Flacon universel
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 250 ml
Diamètre (métrique) de la membrane 47 mm