Learn More
Merck Accessoires pour kits de support pour filtre tout en verre de 47 mm et kit MilliSolve
Tous les produits Merck ProduitsDescription
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
Millipore Accessoire de filtration sous vide en verre :
- Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans Millipore kits de filtration sous vide en verre ou prévoir une configuration alternative.
- Cet article est un accessoire pour le Millipore Kits de porte-filtres tout en verre de 47 mm et Millipore MilliSolve Trousse.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Support d’écran en acier inox |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Filtration sous vide |
| Comprend | Grille en acier inoxydable |
| Type | Base en verre et bouchon tubulaire |
| Diamètre (métrique) supérieur | 47 mm |