Description
Produit accessoire de filtration sous vide en verre Millipore
Bouchon, n° 8, perforé, revêtu de parylène, 5/boîte
Ces produits accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre Millipore ou pour offrir une autre configuration.
Cet élément est une pièce accessoire pour les kits de porte-filtre en verre classique Millipore de 47 mm.
Bouchon, n° 8, perforé, revêtu de parylène, 5/boîte
Ces produits accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre Millipore ou pour offrir une autre configuration.
Cet élément est une pièce accessoire pour les kits de porte-filtre en verre classique Millipore de 47 mm.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Silicone |
| À utiliser avec (application) | Filtration sous vide |
| Quantité | 5Pack |
| Diamètre (métrique) supérieur | 41,2 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de porte-filtres en verre classique Millipore |