Learn More
Merck Kit MilliSolve
Description
Le système de filtration Millipore MilliSolve a été conçu pour la filtration de solvants et de tampons de chromatographie en phase liquide sous vide. Le système utilise un filtre à membrane de 0,45 μm pour éliminer les particules qui peuvent raccourcir la durée de vie de la colonne. La filtration sous vide avec le système Millipore MilliSolve élimine également une grande partie des gaz dissous des tampons, réduisant ainsi le risque de bulles d’air interférant avec les instruments LC. Avec une filtration automatique et continue, il n’est pas nécessaire d’ajouter du liquide dans un entonnoir au fur et à mesure que la filtration progresse. La filtration se produit dans un système clos, ce qui est important lors du filtrage des liquides dangereux. Si une filtration par entonnoir ouvert est nécessaire, l’entonnoir de 300 ml remplace le couvercle sous vide.
Cet élément est un kit composé des éléments suivants :
XX1614705 - Flacon avec joint rodé Millipore, 2 L, fond conique
XX1514702 - Bouchon et base en verre Millipore, 47 mm, support en verre fritté
XX1614701 - Lamelle Millipore, 47 mm, pour utilisation avec le kit Millipore MilliSolve
XX1014703 - Pince à ressort Millipore, 47 mm, aluminium
XT1200000 - Tubulure Millipore pour solvant/tampon, PTFE, 70 cm
XX1014704 - Entonnoir en verre Millipore, 300 ml, 47 mm, borosilicaté, joint en verre rodé
ALIGNED05 - Guide d’alignement Millipore, 47 mm, 5/boîte
Caractéristiques & Avantages :
La filtration automatique et continue du solvant et du tampon élimine la nécessité de verser pendant la filtration
- Le flacon récepteur de 2 L comprend un bouchon et une tubulure pour le stockage, éliminant le transfert de tampon filtré, réduisant la main-d’œuvre et le risque de contamination
- Le fond de flacon conique de 2 L permet d’accéder à tous les solvants ou tampons filtrés
Applications : préparation de phase mobile, filtration par tampon
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 12,5 cm |
| Comprend | Flacon de 2 L, filtre de 47 mm de diamètre, verre borosilicaté, pince en aluminium anodisé, tubulure de 120 po en PTFE, forceps en acier inox, base de support à vide en verre avec bouchon à tube |
| Type de produit | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |