Description
Le tube BT 250 est un tube jetable avec un marteau en acier inoxydable en forme de croix et des briseurs d’écoulement. Le tube de malaxage en plastique peut être autoclavé. Ceci empêche efficacement la contamination croisée même s’il est utilisé plusieurs fois. Une puce RFID intégrée stocke et limite simultanément la durée de vie du tube de malaxage.
- Broyage sans contamination croisée
- Ceci est possible avec le kit MultiDrive control, comprenant des tubes jetables autoclavables BT 250 et le carter de protection TC 1 requis pour les échantillons secs.
- Haute performance
- Une excellente performance de broyage est garantie par la combinaison d’une vitesse de rotation réglable, allant de 3000 tr/min à 20 000 tr/min, et d’une puissance de 1 000 W.
- Fonctionnement par intervalles
- L’option de programmation par intervalles s’active en appuyant simplement sur un bouton. Le mode intervalles est un atout lors du broyage grossier d’échantillons durs ou pour un malaxage très complet.
- Refroidissement intégré
- Un système de refroidissement est intégré au bol de broyage, ce qui permet une meilleure dissipation thermique indirecte. Ainsi, le liquide de refroidissement et l’échantillon restent séparés.
- Écran TFT
- Un écran TFT transparent garantit un fonctionnement convivial.
- Mesure de la température
- Le MultiDrive control peut mesurer la température et reconnaître les récipients grâce à la technologie RFID. Une limite de température peut être définie pour les matériaux thermosensibles ou pour les réactions planifiées spécifiques afin de les protéger contre la surchauffe.
- Fonction de pesée
- La fonction de pesée est également intégrée au flux de travail convivial de l’IKA MultiDrive control. La pesée est effectuée avant le broyage à l’aide du même bol de mélange, de sorte qu’aucun transfert de contenu n’est nécessaire.
- Inclus à la livraison
- IKA MultiDrive control
- MultiDrive TC 1 IKA
- MultiDrive BT 250.5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Malaxeur/broyeur universel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Type d’affichage | Écran TFT |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Broyage d’échantillons avec du liquide |
| Comprend | IKA MultiDrive control, carter de protection MultiDrive TC 1, 5 tubes de malaxage IKA MultiDrive BT 250.5 |
| Interface | Communication USB, Bluetooth |
| Indice IP | IP31 |
| Type de prise | Prise EU |
| Afficher plus |