Description
- Broyage sans contamination croisée
- Ceci est possible avec le kit MultiDrive control, comprenant des tubes jetables autoclavables MT 150 et le carter de protection TC 1 requis pour les échantillons secs.
- Haute performance
- Une excellente performance de broyage est garantie par la combinaison d’une vitesse de rotation réglable, allant de 3000 tr/min à 20 000 tr/min, et d’une puissance de 1 000 W.
- Fonctionnement par intervalles
- L’option de programmation par intervalles s’active en appuyant simplement sur un bouton. Le mode intervalles est un atout lors du broyage grossier d’échantillons durs ou pour un malaxage très complet.
- Refroidissement intégré
- Un système de refroidissement est intégré au bol de broyage, ce qui permet une meilleure dissipation thermique indirecte. Ainsi, le liquide de refroidissement et l’échantillon restent séparés.
- Écran TFT
- Un écran TFT transparent garantit un fonctionnement convivial.
- Mesure de la température
- Le MultiDrive control peut mesurer la température et reconnaître les récipients grâce à la technologie RFID. Une limite de température peut être définie pour les matériaux thermosensibles ou pour les réactions planifiées spécifiques afin de les protéger contre la surchauffe.
- Fonction de pesée
- La fonction de pesée est également intégrée au flux de travail convivial de l’IKA MultiDrive control. La pesée est effectuée avant le broyage à l’aide du même bol de mélange, de sorte qu’aucun transfert de contenu n’est nécessaire.
- Interface
- Une interface USB est disponible pour faciliter l’activation et la documentation.
- Inclus à la livraison
- IKA MultiDrive control
- MultiDrive TC 1IKA
- MultiDrive MT 150.5
Specifications
Specifications
| Type de produit | Malaxeur/broyeur universel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 150 mL |
| Type d’affichage | Écran TFT |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Broyage d’échantillons secs |
| Comprend | IKA MultiDrive control, carter de protection MultiDrive TC 1, 5 tubes broyeurs IKA MultiDrive MT 150.5 |
| Interface | Communication USB, Bluetooth |
| Indice IP | IP31 |
| Type de prise | Prise EU |
| Show More |