Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de milnacipran
Code produit 16657072 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16657072 1 g 1g
16667072 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16657072 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466570010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101152-94-7
Formule moléculaire C15 H22 N2 O . H Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate de milnacipran
Quantité 1 g
Solubilité Sol. aq. soluble
Poids de la formule 282,81
Forme physique Poudre
Type de produit Réactif
Pureté ≥ 97,5 % (HPLC)
Clé InChI XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC hydrogen (1R,2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide chloride
Poids moléculaire (g/mol) 282.81