Learn More
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16478146
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478146 100 mg
16474267 50 mg
16468378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478146 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0168A
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Spécification
Nom chimique ou matériau Milnacipran hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 101152-94-7
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H23ClN2O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM)
SMILES O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 282.81
Poids de la formule 282.81
Pourcentage de pureté 99.92%
Qualité Research