Learn More
Milrinone Lactate, TRC
Code produit 30465428
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
200 mg
Conditionnement:
200mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30465428 200 mg 200mg
30479331 25 mg 25mg
30478028 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30465428 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM344683200MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100286-97-3
Formule moléculaire C12H9N3O . x(C3H6O3)
Poids moléculaire (g/mol) 301.3
Nom IUPAC 2-hydroxypropanoic acid;6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
SMILES CC(O)C(=O)O.CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Milrinone Lactate
Quantité 200 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9N3O.C3H6O3/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8;1-2(4)3(5)6/h2-6H,1H3,(H,15,16);2,4H,1H3,(H,5,6)
Poids de la formule 301.1063