Learn More
Milrinone Lactate, TRC
Code produit 30478028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
200 mg
Conditionnement:
200mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478028 50 mg 50mg
30465428 200 mg 200mg
30479331 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30478028 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM34468350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100286-97-3
Formule moléculaire C12H9N3O . x(C3H6O3)
Poids moléculaire (g/mol) 301.3
Nom IUPAC acide 2-hydroxypropanoïque ; 6-méthyl-2-oxo-5-pyridine-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
SMILES CC(O)C(=O)O.CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Milrinone Lactate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9N3O.C3H6O3/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8;1-2(4)3(5)6/h2-6H,1H3,(H,15,16);2,4H,1H3,(H,5,6)
Poids de la formule 301.1063