Learn More
Milrinone, MedChemExpress
Code produit. 16432147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16432147
Marque: Medchem Express HY14252
MedChemExpress Milrinone is a PDE3 inhibitor, and also an inotrope and vasodilator.
Milrinone is a PDE3 inhibitor, and also an inotrope and vasodilator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Milrinone
Forme physique Solid
CAS 78415-72-2
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H9N3O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Win 47203
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (236.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1)=C(C2=CC=NC=C2)C=C(C#N)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 211.22
Poids de la formule 211.22
Pourcentage de pureté 98.15%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.