Learn More
Miltirone, TRC
Code produit 30482415
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482415 5 mg 5mg
30475876 10 mg 10mg
30468190 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482415 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3445005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27210-57-7
Formule moléculaire C19 H22 O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.38
Nom IUPAC 8,8-dimethyl-2-propan-2-yl-6,7-dihydro-5H-phenanthrene-3,4-dione
SMILES CC(C)C1=Cc2ccc3c(CCCC3(C)C)c2C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Miltirone
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H22O2/c1-11(2)14-10-12-7-8-15-13(6-5-9-19(15,3)4)16(12)18(21)17(14)20/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3
Poids de la formule 282.162