Learn More
Minaprine dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16408486
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16408486 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0884A
MedChemExpress Minaprine dihydrochloride is a reversible inhibitor of MAO-A; weakly inhibit acetylcholinesterase; an antidepressant for treatment of depression.
Minaprine dihydrochloride is a reversible inhibitor of MAO-A
Spécification
Nom chimique ou matériau Minaprine dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 25953-17-7
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H24Cl2N4O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.32 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (269.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=NN=C1NCCN3CCOCC3.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 371.3
Poids de la formule 371.3
Pourcentage de pureté 98.82%
Qualité Research