Learn More
Huile minérale, Fisher BioReagents
Marque: Fisher Bioreagents BP2629-1
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 8042-47-5 Poids : 1.28592kg
Description
Flacon en verre ; 1 L
L’huile minérale peut être utilisée dans les applications PCR.Spécification
Mineral Oil | |
8042-47-5 | |
260°C | |
C16H10N2Na2O7S2 | |
0.818 to 0.880 (at 25°C) | |
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L | |
Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate | |
9566064 | |
Liquide |
Clear, Viscous Liquid | |
Blanc | |
Bouteille en verre | |
1 L | |
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
452.363 | |
<0.1 mmHg |