Learn More
Huile minérale (lourde), TRC
Code produit 30479627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479627 25 mL 25mL
30470056 5 mL 5mL
30470849 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30479627 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM34495025ML
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8042-47-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Mineral Oil (without additives)
Quantité 25 mL
Synonyme White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil
Nom IUPAC Huile minérale blanche