Learn More
Huile minérale, MP Biomedicals™
Code produit 11416562 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416562 100 mL -
11452442 500 mL 500mL
11462442 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416562 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215013880
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 8042-47-5
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
CID PubChem 9566064
Nom IUPAC disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mineral oil
Couleur Incolore
Densité 0.81 to 0.894 at 15°C
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide visqueux