Learn More
Huile minérale, MP Biomedicals™
Code produit 11426562 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426562 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11426562 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215013890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    134.40€ / 500mL
    Économisez 7.60€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisée comme recouvrement des microgouttes de milieu de culture dans les boîtes de Pétri, pendant la culture d’ovocytes et d’embryons en FIV et les procédures connexes. L’huile minérale MP Biomedicals est une huile transparente, incolore et inodore, un
Une huile minérale est un mélange incolore, inodore et léger d’alcanes de la plage C15 à C40 issu d’une source non végétale (minérale). Le plus souvent, une huile minérale est un sous-produit liquide de la distillation du pétrole pour produire de l’essence et d’autres produits à base de pétrole issus du pétrole brut. Une huile minérale est en ce sens composée principalement d’alcanes et de paraffines cycliques, associées à la gelée de pétrole (également connue sous le nom de “vaseline”). Elle est utilisée dans des applications de laboratoire ainsi que dans la transformation des aliments, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
Spécification
CAS 8042-47-5
Densité 0,81 – 0,894 à 15 °C
Point d’ébullition 218 °C à 643 °C (1013 hPa)
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Indice de réfraction n20/D 1.467 (litt.)
Quantité 500 mL
Synonyme acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
Informations sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-1,3-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
CID PubChem 9566064
Viscosité 65,80 – 71,00 Centistokes (à 40 °C) (litt.)
Forme physique Liquide