Learn More
Huile minérale NF blanche, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15538374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15538374 500 mL Verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15538374 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 635804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.96€
    84.19€ / 500mL
    Économisez 29.77€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 8012-95-1
Formule moléculaire MFCD00131611
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00131611
Clé InChI FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
CID PubChem 68245
ChEBI CHEBI:38701
Nom IUPAC 2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chroménylium-3,5,7-triol;chlorure
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Mineral Oil
Note relative au nom Light
Couleur Blanc
Conditionnement Verre
Quantité 500 mL
Qualité NF
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • MINERAL OIL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: mineral oil