Learn More
Huile minérale, pour la spectroscopie, adaptée à la préparation de la pâte de nujol pour les spect. IR, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10135543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
6mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10135543 10 L Récipient en plastique 10L
10468470 6 mL Flacon en verre 6mL
10523481 1 L Flacon en verre -
10458470 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10135543 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    321.65€ / 10L
    Économisez 53.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie IR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8042-47-5
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
Numéro MDL MFCD00131611
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
CID PubChem 9566064
Nom IUPAC Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mineral oil
Couleur Incolore
Densité 0.8510g/mL
Point d’éclair 185°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4730
Quantité 10 L
Merck Index 14, 7186
Gravité spécifique 0.851
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether,, carbon dislulfide, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in alcohol
Viscosité 14-19 mm2/s (40°C)
Qualité Spectroscopie
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.