Learn More
Huile minérale USP blanche, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15528374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15528374 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15528374 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 635710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.62€
    363.97€ / 4L
    Économisez 137.65€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mineral Oil
Note relative au nom Renforcé
CAS 8012-95-1
Couleur Blanc
Conditionnement Verre
Formule moléculaire MFCD00131611
Numéro MDL MFCD00131611
Quantité 4 L
Synonyme delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
Clé InChI FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
Nom IUPAC 2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chroménylium-3,5,7-triol;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
CID PubChem 68245
ChEBI CHEBI:38701
Qualité USP
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mineral Oil, White, Heavy U.S.P.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils