Learn More
SICCO Mini 1 Dessiccateur Premium
Code produit 13439766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
13439766 6 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13439766 Fournisseur SICCO Code fournisseur V195001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.74€
    152.79€ / 1 pièces
    Économisez 64.95€
    29% de réduction
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mini déshydrateur 1 Premium en polycarbonate avec 2 étagères transparentes (PMMA)
  • Trois versions (un, deux ou trois compartiments fixes permanents), comprenant deux étagères, un hygromètre et un dessiccant, des pieds en caoutchouc antidérapants, empilables.
  • One-Touch Porte avec joint circulaire
  • Construction robuste
  • Armoire transparente et incassable en polycarbonate
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Porte à charnière avec grand angle d’ouverture
  • Léger, transportable
  • Empilables
  • Dessiccant dans un récipient pratique et refermable inclus à la livraison
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Volume (métrique) 6 l
Dimensions (P x l x H) intérieures 221 x 183 x 214 mm
Poids (métrique) 0.9 kg