Learn More
SICCO Mini-3 Dessiccateur Basique
Code produit 10272171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10272171 6 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10272171 Fournisseur SICCO Code fournisseur V 185003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.20€
    485.08€ / 1 pièces
    Économisez 207.12€
    29% de réduction
Expédition estimée: 17-03-2027
Mini-3 Dessiccateur Basique en polycarbonate, 3 compartiments
  • Polycarbonate, trois versions (un, deux ou trois compartiments fixes permanents), avec dessiccant, empilable.
  • One Touch Porte avec joint circulaire
  • Construction robuste
  • Armoire transparente et incassable en polycarbonate
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Porte à charnière avec grand angle d’ouverture
  • Léger, transportable
  • Empilables
  • Dessiccant dans un récipient pratique et refermable inclus à la livraison
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Volume (métrique) 6 l
Dimensions (P x l x H) intérieures 208 x 159 x 180 mm
Poids (métrique) 2.7 kg