Learn More
Thermo Scientific™ Analyseurs à scintillation Mini 900
Code produit 12837715 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
tapez 900/42B
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
12837715 tapez 900/42B 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12837715 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur MFG016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L'analyseur Thermo Scientific™ Mini 900 sert de compteur de radiation de paillasse ou portable.
L'analyseur Thermo Scientific™ Mini 900 sert de compteur de radiation de paillasse ou portable.
Toute une variété de sondes différentes permettant l'adaptation de l'appareil à la plupart des besoins de détection de rayonnements.
Grand appareil de mesure à échelle logarithmique ; l’échelle ouverte à l’extrémité inférieure indique les niveaux de fond tout en affichant les niveaux élevés sans permutation
  • Plusieurs configurations disponibles
  • Le haut-parleur intégré fournit un retour audible sur l’intensité du rayonnement
  • Le déclenchement de l’alarme peut être réglé sur n’importe quel niveau de l’échelle
  • Alimentation par batterie ou sur secteur
  • Conditionné dans un boîtier léger et durable en aluminium
    Type R :
    • Surveillance des débits de dose de haut niveau Échelle de l’appareil comprise entre 0,5 et 5 000 μSv h-1 (0,05 et 500 mR/h).
    • Le tube G-M est compensé pour donner une réponse utile de 45 keV à 1,5 MeV et plus
    • Non recommandé pour la surveillance du rayonnement X d’appareils fonctionnant en dessous de 75 kVp
    Type G :
    • Surveillance des faibles débits de dose environnementaux Performances très sensibles
    • Mise à l’échelle sur la plage 0,05 à 75 μSv h-1 (0,005 à 7,5 mR/h)
    • Plage d’énergie utile : 55 keV à 1,5 MeV et plus
    • Ne convient pas à la surveillance du rayonnement X.
    Type D :
    • Utilise un tube G-M partiellement compensé pour obtenir une réponse à faible énergie prolongée
    • Mise à l’échelle sur la plage de 0,5 à 1 000 μSvh-1 (0,05 à 100 mR/h)
    • Plage d’énergie utile : 30 keV à 1,5 MeV, mais la réponse est maintenue jusqu’à au moins 17 keV
    • Convient à la mesure des rayonnements d’appareils à rayons X fonctionnant à ou au-dessus de 45 kVp
    Type X :
    • Mise à l’échelle de 0,5 à 2 000 impulsions par seconde Utilise un tube G-M à fenêtre d’extrémité sans compensation d’énergie
    • Sensible aux rayonnements jusqu’à 10 keV Utile pour localiser les fuites de rayons X provenant d’une variété de systèmes, y compris les équipements haute tension
    • Non destiné à la mesure mais comme appareil de contrôle relatif
  • Type 41 :
    • Cristal d’iodure de sodium (19 mm de diamètre × 25 mm d’épaisseur)
    • Convient aux énergies de 25 keV et plus
    • Un cylindre de plomb entoure le cristal et donne des propriétés directionnelles à la sonde tout en réduisant le rayonnement de fond
    • Diamètre : 41mm
    • Longueur : 220mm
    Type 41S :
    • Cylindre sans blindage en plomb et équipé d’un plus grand cristal d’iodure de sodium (25 mm de diamètre × 38 mm d’épaisseur) pour une sensibilité accrue
    • Convient aux énergies de 25 keV et plus La sonde est essentiellement omni-directionnelle pour les rayonnements gamma de moyenne et haute énergie
    • Diamètre : 38mm
    • Longueur : 217mm
    Type 42A :
    • Cristal d’iodure de sodium de 23 mm de diamètre × 1 mm d’épaisseur avec une fenêtre en aluminium de 14 mg/cm2
    • La sensibilité de la sonde est supérieure à celle de type 41 pour les énergies gamma inférieures à 60 keV jusqu’à un minimum de 10 à 15 keV
    • Un collimateur en plomb intégral le rend particulièrement utile pour la surveillance de la thyroïde à l’iode 125I et la localisation des thromboses veineuses profondes
    • Diamètre : 40mm
    • Longueur : 187mm
    Type 42B :
    • Cette sonde est la version à fenêtre en béryllium du type 42 et détecte des énergies gamma très faibles, jusqu’à 5 keV
    • La réponse au-dessus de 15 keV est presque identique à celle du type 42A.
    Type 44A :
    • Le cristal d’iodure de sodium (32 × 2,5 mm d’épaisseur) est monté sur la surface avant de la sonde pour faciliter la surveillance de grandes zones contaminées Adapté à une grande plage d’énergies, de 15 keV à 250 keV environ Sensible aux rayons bêta pour les énergies au-dessus de 500 keV
    • Diamètre : 50mm
    • Longueur : 180mm
    • Poids de la fenêtre en aluminium : 14mg/cm2
    Type 44B:
    • Cette sonde est la version fenêtre en béryllium du type ci-dessus et étend la sensibilité jusqu’à environ 5 keV, ce qui la rend utile pour le fer 55Fe
    • 3,7 kBq (0,1μCi) de 55Fe à 10 mm donne environ 180 impulsions s-1
    • Poids de la fenêtre : 47mg/cm2
    Inclut :
    Chaque appareil est fourni avec un manuel complet contenant les tableaux et les courbes de réponse en fonction de différentes radiations et d’autres informations utiles
    Recommandé dans les cas suivants :
    les compteurs de radiation série 900 sont bien établis dans les laboratoires universitaires, de recherche, hospitaliers et industriels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Mesure du bruit de fond 20 - 30 s-1
Sensibilité 130 s-1 en raison de 3,7 kBq 99Tc à 20 mm
Certifications/Conformité L’analyseur est conforme aux exigences de la publication 325 de la Commission technique internationale
Description tapez 900/42B
Type de batterie 6 piles type AA, alcalines (IEC LR6) ou rechargeables (IEC KR 15/51)
Type de produit Moniteur de scintillation
Performances Temps de paralysie : Correction d’échelle pour donner un vrai relevé ; Temps d’intégration du compteur : 1 à 4 secondes définies pour correspondre au taux de comptage ; protection contre les surcharges : Pas de redémarrage après défaillance à des intensités d’au moins 100 fois le relevé d’échelle maximum
Type de détecteur Tube photomultiplicateur
Poids (métrique) 1 kg
À utiliser avec (application) Les compteurs de radiation de la série 900 sont bien établis dans les laboratoires universitaires, de recherche, hospitaliers et industriels
Tension Alimentation secteur : 12 - 18 V CC ; tube Geiger-Müller : 300 à 700 V
Type de radiation 1000 s-1
Autonomie de la batterie ∼300 h à 4 h.s/jour
Poids (impériale) 2,2 lb