Learn More
Thermo Scientific™ Raccords union capillaires Mini
Code produit 10311155 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Colonne GC capillaire de dia. int. de 0,53 mm
Colonne GC capillaire ; 0,22 à 0,32 mm de dia. int.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10311155 Colonne GC capillaire ; 0,22 à 0,32 mm de dia. int. 1 pièce
10289074 Colonne GC capillaire de dia. int. de 0,53 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10311155 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 290GU498
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les raccords union Mini Thermo Scientific™ s’utilisent avec les colonnes GC capillaires.
Les raccords union Mini Thermo Scientific™ s’utilisent avec les colonnes GC capillaires.
Le kit contient un raccord union et cinq ferrules
Comprend :
Raccord union, 1 ; Ferrules, 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Raccords union pour capillaires
Description Pour dia. int. de 0,32 mm Capillaire
À utiliser avec (équipement) Colonne GC capillaire ; 0,22 à 0,32 mm de dia. int.