Learn More
IKA™ Centrifugeuse mini-G
Code produit 13447629 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 2,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13447629 8 x 2,0 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13447629 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003958000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00€
    378.00€ / 1 pièces
    Économisez 45.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une mini-centrifugeuse pour toutes les applications qui ne nécessitent pas de vitesses élevées, par exemple des microfiltrations et la séparation cellulaire avec un couvercle transparent pour une observation constante.
  • Peut être utilisée à la fois pour les récipients PCR et les barrettes PCR
  • Par mesure de sécurité, la centrifugeuse ne fonctionne que lorsque le couvercle est fermé
  • Le couvercle s’ouvre facilement à l’aide d’un bouton
  • Vitesse fixe de 6000 tr/min
  • Minuterie numérique réglable de 1 à 99 minutes
  • Système d’arrêt rapide intégré
  • Démarrage rapide de la vitesse
  • Conception compacte et fonctionnement silencieux
  • Rotor interchangeable sans outils
  • Fonctionnement facile grâce au clavier à effleurement
  • Livrée avec rotor et accessoires d’adaptateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 x 2,0 ml
Vitesse max. 6 000 tr/min
Hauteur (métrique) extérieure 105 mm
Niveau sonore Quiet
Minuteur Numérique, réglable de 1 à 99 min
Largeur (métrique) extérieure 155 mm
Comprend Rotor 8 x 1,5/2 ml, rotor 4 barrettes de 8 x 0,2 ml, kit d’adaptateurs 0,5 ml x 8 , kit d’adaptateurs 0,4 ml x 8, kit d’adaptateurs 0,2 ml x 8
Fonctions de sécurité Arrêt automatique si le couvercle est ouvert
Description Mini-centrifugeuse numérique
Alimentation électrique Consommation 100-240 V, 50/60 Hz, 12 W, 500 mA
Profondeur (métrique) 175 mm
À utiliser avec (équipement) Récipients et barrettes PCR
Rotor inclus Oui
Profil (accélération / freinage) Accélération centrifuge 2000 G
Durée de fonctionnement 99 min
Poids net 1,4 kg
Type d’affichage LED, 7 segments