Learn More
SICCO Mini-déshydrateur Boîte de sécurité basique
Code produit 15613644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15613644 6 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613644 Fournisseur SICCO Code fournisseur V184706
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mini-Desiccator Secure Box Basic en polycarbonate, avec dessiccant (23 g) en pot, empilable, verrouillable. Dimensions intérieures utiles : L 208 x H 159 x P 180 mm
  • Polycarbonate, verrouillable, contenant un dessiccant, empilable.
  • One Touch Porte avec joint circulaire
  • Verrouillable
  • Construction robuste
  • Armoire transparente et incassable en polycarbonate
  • Excellente visibilité de tous les côtés
  • Porte à charnière avec grand angle d’ouverture
  • Léger, transportable
  • Empilables
  • Dessiccant dans un récipient pratique et refermable inclus à la livraison
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Volume (métrique) 6 l
Dimensions (P x l x H) intérieures 208 x 159 x 180 mm
Poids (métrique) 0.9 kg