Learn More
Cytiva Kits de dialyse Mini
Code produit 10617465 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Capacité (métrique):
250 μl
2 mL
Conditionnement:
1 kit
250µL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Capacité (métrique) Conditionnement
10617465 8 kDa 250 μl 250µL
11520694 8 kDa 2 mL 1 kit
10196074 1 kDa 250 μl -
11510694 1 kDa 2 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10617465 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 80648413
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Includes
50 tubes de 50 dialyse et 50 bouchons standard, plus six flotteurs
Offre une solution simple aux problèmes de manipulation des dialyses de petit volume. Les tubes de dialyse du kit possèdent chacun un bouchon qui intègre un petit disque de membrane de dialyse.
  • Particulièrement bien adaptés aux échantillons de protéines de dessalage avant l’analyse par focalisation isoélectrique (IEF) et l’électrophorèse 2D
  • Utilise des tubes de dialyse jetables avec membrane de dialyse intégrée aux bouchons
  • Le fond conique du tube optimise la récupération des échantillons
  • Processus terminé en quelques heures seulement
  • Choix de la taille du tube et du seuil de poids moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mini kit de dialyse
MWCO 8 kDa
Capacité (métrique) 250 μl
Contenus des kits 50 tubes avec bouchon de dialyse, 50 bouchons standard, 6 flotteurs
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Offre une solution simple aux problèmes de manipulation lors des dialyses de petits volumes ; les tubes de dialyse inclus dans le kit ont chacun un bouchon qui intègre un petit disque de membrane pour dialyse