Learn More
Fisherbrand™ Mini bain à sec avec couvercle chauffant
Code produit 17848617 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante de +5° à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17848617 Température ambiante de +5° à 100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17848617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00€
    438.11€ / 1 pièces
    Économisez 471.89€
    51% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bloc chauffant compact pour bain sec avec couvercle chauffant pour réduire la condensation et l'évaporation.
Le Fisherbrand™ Le mini bain sec avec couvercle chauffant est doté d'un système de chauffage unique qui améliore la performance de la température et réduit la condensation et l'évaporation. Grâce à un deuxième élément chauffant situé dans le couvercle de l'instrument, les échantillons sont également chauffés par le haut, ce qui permet d'obtenir une température uniforme dans tout l'échantillon.
La température du bloc et du couvercle peut être sélectionnée indépendamment par incréments de 0,1 °C, ce °qui rend ce mini bain sec adapté aux applications les plus sensibles à la température, notamment les tests LAMP et les procédures d'immunoanalyse.
Note:  Bath ne comprend pas de blocs sanitaires. Consultez la section Accessoires pour connaître les options de blocage.
Spécification
Types d’alarme Visible
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 15 x 1.5 mL
Matériau de la cuve Plastique ABS
Technologie de capteur de CO2 Pas de capteur
Contrôle de l’oxygène Aucun
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5° à 100°C
Type Bain sec avec couvercle chauffant
Comprend Mini bain sec. (Les blocs sont vendus séparément.)
Précision de la température 0,3 °C
Uniformité de la température 0,2 °C
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) 6,2 x 5,3 x 4,7 in (15,8 x 13,5 x 12 cm)
Poids (impériale) 1.8 lb.
Tension 120/230 V
Ampérage 1 A