Learn More
Mini-hotte d’extraction
Code produit 11798004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
11798004 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11798004 Fournisseur FTM technologies Code fournisseur HI8V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00€
    505.28€ / 1 pièces
    Économisez 519.72€
    50% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.