Learn More
Mini-barboteur à gaz Pyrex™
Code produit 15567910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15567910 2 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15567910 Fournisseur Quickfit Code fournisseur GB3/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00€
    326.90€ / 5 pièces
    Économisez 69.10€
    17% de réduction
Expédition estimée: 15-03-2027
Utilisé dans des expériences sous atmosphère inerte. Le mini-barboteur à gaz Pyrex™ est idéal pour le comptage des bulles.
  • À utiliser dans des expériences sous atmosphère inerte
  • Idéal pour le comptage des bulles
  • Complet avec raccords de tuyau en plastique détachables pour permettre un raccordement facile et sûr à une tubulure flexible à alésage de 9 mm
Spécification
Capacité (métrique) 2 ml
Type Mini-barboteur de gaz
À utiliser avec (application) Expériences sous atmosphère inerte et comptage de bulles