Learn More
Invitrogen™ Ensemble de mini-cuve à gel Mini Gel Tank et module de transfert
Code produit 15384604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 set
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15384604 1 set 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15384604 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NW2000
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
En stock
Includes
Réservoir à gel mini (cuve d’applicateur ; étriers de cassette, gauche et droite ; base du réservoir ; couvercle du réservoir ; et adaptateurs d’alimentation électrique) et deux modules mini blot (chaque module mini blot est livré avec un joint, quatre éponges de transfert, des pinces brucelles de transfert, un rouleau de transfert)
Offre tous les dispositifs nécessaires à la séparation des protéines et au transfert western à l’aide des gels Novex™, des gels NuPAGE™ et des gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Cet ensemble contient une mini-cuve à gel Mini Gel Tank pour la séparation des protéines et deux modules Mini Blot pour le transfert Western.
Caractéristiques du Mini Gel Tank
  • Compatible avec une grande variété de gels Novex™, de gels NuPAGE™ et de gels Bolt Bis-Tris Plus
  • Peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle
  • La conception de la cuve permet le chargement des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation
  • Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent de traiter les gels Bis-Tris Plus Bolt en 35 min environ.
  • Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées
  • Peut également accueillir un module de transfert par chambre ou deux modules de transfert au total disposés côte à côte, pour des transferts Western pratiques
Caractéristiques du module Mini Blot
  • Dispositif de transfert humide utilisé exclusivement avec la mini-cuve à gel Mini Gel Tank
  • Compatible avec les gels Bolt Bis-Tris Plus, accueillant un gel par transfert
  • La connexion universelle et le joint d’étanchéité moulé simplifient l’utilisation du module de transfert
  • La carotte interne du module de transfert permet d’utiliser moins de tampon de transfert au méthanol par transfert humide
  • Si vous respectez les conditions et la tension constante recommandées, les protéines peuvent être transférées vers les membranes en nitrate de cellulose ou PVDF généralement en 30 à 60 min.
Le modèle actuel de mini cuve à gel comprend des pinces pour cassettes à poignées à cames grises, qui s’utilisent avec les gels mini Bolt de 10 cm ainsi que les gels mini Tris-Glycine NuPAGE et Novex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 cuve à gel mini
• 2 modules de transfert
Capacité Jusqu’à 2 gels par cycle
Gel Compatibility Mini Gels Novex™
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Invitrogen
Running Time 35 min
Type Ensemble comprenant le réservoir à gel mini et le module de transfert
Quantité 1 set
Conditions d’expédition Température ambiante
Tension max. 500 Vcc