Learn More
Invitrogen™ Mini Gel Tank Lid
Description
À propos de la cuve à gel mini
La cuve à gel mini est compatible avec un choix de gels Novex™, NuPAGE™, et Bolt™ Bis-Tris Plus. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent réaliser un cycle avec les gels Bolt™ Bis-Tris Plus en 35 minutes environ. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les types d’alimentation utilisés.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
La cuve à gel mini est compatible avec un choix de gels Novex™, NuPAGE™, et Bolt™ Bis-Tris Plus. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent réaliser un cycle avec les gels Bolt™ Bis-Tris Plus en 35 minutes environ. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les types d’alimentation utilisés.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Gels mini |
| Gel Compatibility | Mini Gels Novex™ |
| Dimensions de gel | Mini |
| Type | Couvercle du Mini Gel Tank |
| Quantité | 1 unit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |