Learn More
Tork Distributeur de papier toilette Mini Jumbo en acier inoxydable T2
Code produit 32209940 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Papier de toilette
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
32209940 Papier de toilette 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32209940 Fournisseur Tork Code fournisseur 460006
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Un design moderne avec des surfaces lisses et des lignes nettes qui s’intègre parfaitement dans les toilettes
  • Protégez les papiers de papier toilette et favorisez un environnement hygiénique avec un système de distributeur fermé
  • Réduire la consommation, grâce au frein de roulis optimal évite les roulis en rotation libre
    • Un porte-rouleau intelligent permet d’utiliser un rouleau complet
  • Créer une excellente impression, améliore la qualité de l’image de votre établissement
    • Un acier inoxydable élégant avec un revêtement anti-empreintes digitales reste propre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de papier de toilette Jumbo Roll
Couleur Argent
Longueur (impériale) 10,78 in
Longueur (métrique) 274 mm
Largeur (impériale) 14,76 in
Largeur (métrique) 375 mm
Hauteur (impériale) 6,25 in
Hauteur (métrique) 159 mm
Capacité Papier de toilette
Matériau Acier inoxydable
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle articulé avec façade fermée
Modèle Mini Jumbo