Learn More
Corning™ Mini microcentrifugeuse
Compact, lightweight, and easy-to-use
Marque: Corning™ 6766
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 1.26000kg
Description
La microcentrifugeuse Corning LSE est un instrument de paillasse personnel conçu pour des réductions rapides des micro-échantillons. Le fonctionnement est simple et pratique. Après le chargement des tubes à échantillons, fermez le couvercle et le rotor accélère rapidement jusqu’à 6 000 tr/min (2 000 x g). Cette plage de vitesses est idéale pour amener de petites gouttelettes au fond des tubes, des microfiltrations ou des séparations de base. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle et le rotor s’arrête.
La microcentrifugeuse LSE comprend un rotor à 8 places qui accepte les microtubes à centrifuger standard de 1,5 ml à 2,0 ml, des adaptateurs sont inclus pour les tubes de 0,5/0,4 ml et 0,2 ml. Un rotor à 4 places pour tubes à barrettes PCR est également inclus.
- Compact, léger et facile à utiliser
- Fermez le couvercle pour démarrer, appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle pour arrêter
- Rotor 8 x 1,5/2,0 ml et rotors pour tubes à barrettes à 4 places inclus
- Une vitesse fixe de 6 000 tr/min génère 2 000 x g.
Spécification
Microcentrifugeuse | |
Rotor à 8 places qui accepte les microtubes à centrifuger standard de 1,5 ml à 2,0 ml, et adaptateurs inclus pour les tubes de 0,5/0,4 ml et 0,2 ml. Un rotor à 4 places pour tubes à barrettes PCR est également inclus. | |
6766 |