Learn More
IKA™ Mini MR Standard
Code produit 16287211 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 000 ml (H2O)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16287211 1 000 ml (H2O) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16287211 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025004132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.50€
    301.00€ / 1 pièces
    Économisez 22.50€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique sans chauffage.
  • Petit agitateur magnétique sans chauffage.
  • Agite des volumes jusqu’à 1 000 ml (H2O)
  • Vitesse infiniment variable de 0 à 2 500 tr/min.
  • Plaque de montage blanche adaptée à l’observation des réactions de couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 2,5 tr/min
Capacité 1 000 ml (H2O)
Zone de surface de plaque supérieure (métrique) 115 x 115 mm
Alimentation électrique 50/60 Hz, 3 W
Ampérage 300 mA
Couleur Bleu
Description Mini MR standard
Contrôle de la vitesse Bouton rotatif
Poids (métrique) 0,22 kg