Learn More
Thermo Scientific™ Câble USB/prise de téléphone mini pour instruments de mesure Eutech™ série 450/2700
Code produit 15397073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15397073 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15397073 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur MINIPHONEUSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.15€
    31.50€ / 1 pièces
    Économisez 7.65€
    19% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Eutech™ fournit différents types de câbles et d’adaptateurs disponibles pour une utilisation avec les instruments de mesure Eutech™.
Eutech™ fournit différents types de câbles et d’adaptateurs disponibles pour une utilisation avec les instruments de mesure Eutech™. Le câble USB/prise de téléphone mini, 2,5 mm est utilisé pour les instruments de mesure Eutech série 450/2700.
Caractéristiques :
  • Câble USB, prise de téléphone mini de 2,5 mm vers câble USB
  • Utilisé avec : Instruments de mesure Eutech 450/2700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Câble USB, prise mini-téléphone vers USB
Type Câble jack / USB mini-phone