Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateur incubateur avec plateforme à tapis plat
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Extrêmement compact
- Commande à écran tactile
- Fixation de flacon magnétique brevetée
Spécification
Spécification
| Orbite | 19 mm |
| Vitesse de rotation | 30 à 300 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 1 A, 200 W |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 60°C |
| Ampérage | 1 A |
| Capacité | 5 flacons de 500 ml, plaques et portoirs pour tubes à essai |
| Certifications/Conformité | CE |
| Précision de la température | 0,1 °C |
| Matériau | Aluminium, polycarbonate, plateforme en caoutchouc |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 23,5 x 29 cm |
| Afficher plus |