Description
- Les mini colonnes de centrifugation sont la solution idéale pour traiter les petits volumes en association avec les résines Selector.
- Elles s’adaptent à chaque microcentrifugeuse et sont compatibles avec tous les tubes standard de 1,5 ml ou 2,0 ml.
- Les mini colonnes de centrifugation sont fournies avec des filtres de 10 µm à insert, des bouchons à vis et des bouchons à clipser
Spécification
Spécification
| Contenus des kits | 10 colonnes |
| À utiliser avec (application) | Purification rapide des protéines recombinantes |
Usage exclusivement réservé à la recherche.