Learn More
UVP Mini-lampe à UV
Code produit 11746116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Dimensions (L x l):
159 x 25 mm
376 x 96 mm
Comprend:
Lampe de poche, sangle en nylon
Sangle en nylon
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Dimensions (L x l) Comprend Conditionnement
11746116 254 nm 159 x 25 mm Sangle en nylon 1 pièce
11756116 365 nm 376 x 96 mm Lampe de poche, sangle en nylon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11746116 Fournisseur UVP Code fournisseur 95015804
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fabriquées en plastique résistant aux chocs qui résiste aux décolorations ou aux fissures. Les mini-lampes UV UVP™ sont assez petites pour tenir dans la poche Ces lampes légères et portatives sont idéales pour une utilisation sur le terrain.
  • Fabriquées en plastique résistant aux chocs qui résiste aux décolorations ou aux fissures
  • Ces lampes sont assez petites pour tenir dans la poche
  • Une sangle en nylon facilite leur transport
  • Fonctionnent avec 4 piles AA
  • <
Spécification
Puissance en watts 4 W
Wavelength 254 nm
Dimensions (L x l) 159 x 25 mm
Dimensions (L x l x H) 159 x 25 x 64 mm
Hauteur (métrique) 64 mm
Comprend Sangle en nylon
Longueur (métrique) 159 mm
Matériau Plastique
Modèle UVG-4
Largeur (métrique) 25 mm
Accessoires requis (4) piles AA
Type de produit Mini-lampe à UV