Learn More
UVP Mini-lampe à UV
Code produit 11756116
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Dimensions (L x l):
159 x 25 mm
376 x 96 mm
Comprend:
Lampe de poche, sangle en nylon
Sangle en nylon
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Dimensions (L x l) Comprend unitSize
11756116 365 nm 376 x 96 mm Lampe de poche, sangle en nylon 1 pièce
11746116 254 nm 159 x 25 mm Sangle en nylon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11756116 Fournisseur UVP Code fournisseur 95030503
Edge
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabriquées en plastique résistant aux chocs qui résiste aux décolorations ou aux fissures. Les mini-lampes UV UVP™ sont assez petites pour tenir dans la poche Ces lampes légères et portatives sont idéales pour une utilisation sur le terrain.
  • Fabriquées en plastique résistant aux chocs qui résiste aux décolorations ou aux fissures
  • Ces lampes sont assez petites pour tenir dans la poche
  • Une sangle en nylon facilite leur transport
  • Fonctionnent avec 4 piles AA
  • <
Spécification
Puissance en watts 4 W
Wavelength 365 nm
Dimensions (L x l) 376 x 96 mm
Comprend Lampe de poche, sangle en nylon
Longueur (métrique) 201 mm
Matériau Plastique
Modèle UVL-4F
Largeur (métrique) 51 mm
Accessoires requis (4) piles AA
Type de produit Mini-lampe à UV