Learn More
Fisherbrand™ Mini armoire de stérilisation UV avec minuterie
Code produit 15572496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Pas de plateau
Plateau
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15572496 Pas de plateau 1 pièce
15582496 Plateau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15572496 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FUVCABMINI
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Limite la contamination de la réaction PCR. La mini armoire de stérilisation UV Fisherbrand™ avec minuterie offre une zone pratique pour configurer les réactions PCR dans un environnement sans acide nucléique.
  • Les lampes UV sur les armoires dénaturent les acides nucléiques en 5 à 30 minutes et les rendent impropres à l’amplification.
  • Intègre des fonctions de sécurité pour éviter toute exposition des utilisateurs à la lumière UV.
  • Les lampes UV sont contrôlées par une minuterie
  • Les commutateurs de sécurité sur les portes des armoires permettent d’éteindre les lampes UV lors de l’ouverture.
  • Écrans de protection contre les émissions radioactives bêta
  • Spécification
    Type d’éclairage 4 lampes UV, 1 blanche
    Profondeur (métrique) 350 mm
    Hauteur (métrique) 510 mm
    Comprend Pas de plateau
    Puissance 5 x 15 W
    Poids (métrique) 12 kg
    Largeur (métrique) 560 mm